Stampa…
Frascos de boca ancha con tapón con esmerilado normalizado
Fornitore: VITLAB
100494 101594 101694 101794 101894
215-6855EA 93.4 EUR
215-6855 215-6847 215-6849 215-6850 215-6852
Frascos de boca ancha con tapón con esmerilado normalizado
Bottiglie Bottiglie in plastica
In PP colore naturale con tappi in PP.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenti fino a 121 °C (per 20 minuti), 100 °C per uso prolungato
  • Tappi a smeriglio intercambiabili
Perfette per la raccolta, la conservazione e il trasporto dei campioni. Ideali per i liquidi, le paste e i materiali granulari. Il collo largo consente il facile riempimento. Resistenti a sostanze calde.