Stampa…
Flaconi a collo largo con tappo a vite
Fornitore: VITLAB
109497 109597 109697 109797
215-4593EA 166 EUR
215-4593 215-4594 215-4595 215-1961
Flaconi a collo largo con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
In PFA, semitrasparente con tappo a vite in PFA.
  • Maximum chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C, autoclavable
  • Leakproof
Flaconi altamente resistenti a temperature estreme, a sostanze chimiche e alla corrosione. Inerti a praticamente tutte le sostanze chimiche con l'eccezione di metalli alcalini, composti fluorurati e complessi alogenati ad elevata temperatura e pressione. Ideali per liquidi, materiali pastosi, polveri e materiali granulari. L'ampia apertura ne facilita il riempimento e la pulizia.