Stampa…
Metanolo, secco, Hydranal™ medium for volumetric one-component Karl Fischer titration, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
34741-1L 34741-2.5L 34741-6X1L 34741-4X2.5L
34741-1LEA 27.35 EUR
34741-1L 34741-2.5L 34741-6X1L 34741-4X2.5L
Metanolo, secco, Hydranal™ medium for volumetric one-component Karl Fischer titration, Fluka™
Metanolo
Suitability: use tested, Reagent for volumetric one-component KF titration (working medium)
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64…65 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Suitability (for KF-titration) test passed
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Number Of Samples Min. 2