Stampa…
Celite® Hyflo® Super Cel, coadiuvante per filtrazione
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
B22658.0EEA 111 EUR
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
Celite® Hyflo® Super Cel, coadiuvante per filtrazione
Celite® Hyflo® Super Cel, coadiuvante per filtrazione
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803
Punto di ebollizione: 2200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973