Celite® 545, coadiuvante per filtrazione, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02693.0250
1.02693.1000
1.02693.9010
1.02693.0250EA
60.2
EUR
1.02693.0250
1.02693.1000
1.02693.9010
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione, Supelco®
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione
Formula:
SiO₂ |
MDL Number:
MFCD00132803 CAS Number: 68855-54-9 EINECS: 272-489-0 |
Solubility |
|
Bulk Density | 300 kg/m3 |
pH | 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |