Stampa…
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Attenzione
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
815560.1 815560.5
MANA815560.1EA 33.4 EUR
MANA815560.1 MANA815560.5
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0