Stampa…
Celite® 535, coadiuvante per filtrazione
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Attenzione
815550.1 815550.5
MANA815550.1EA 27.3 EUR
MANA815550.1 MANA815550.5
Celite® 535, coadiuvante per filtrazione
Celite® 535, coadiuvante per filtrazione
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9