Celite® 503, coadiuvante per filtrazione
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
|
Attenzione
|
815540.1
815540.5
MANA815540.1EA
35.7
EUR
MANA815540.1
MANA815540.5
Celite® 503, coadiuvante per filtrazione
Celite® 503, coadiuvante per filtrazione
Formula:
O₂Si Peso molecolare: 60,08 g/mol |
CAS Number:
68855-54-9 |