Stampa…
Gel di silice, Pore size: 60 Å, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
288594-10KGEA 2070 EUR
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
Gel di silice, Pore size: 60 Å, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d44f81ff9b5079d27029ae14a872ddf55f72b&vid=cd1ba8507f8ff38abcb46fb4900b4786e9cdd44a&prid=web&clid=SAPDAM