Stampa…
Potassio tiocianato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Potassio solfocianuro
38140-1EA 38140-6X1EA
38140-1EAEA 51.75 EUR
38140-1EA 38140-6X1EA
Potassio tiocianato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN soluzione volumetrica, Fluka™
Potassio tiocianato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KSCN
Peso molecolare: 97.18 g/mol
Punto di ebollizione: 500
Punto di fusione: 175
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011413
CAS Number: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002