Stampa…
Potassio idrossido 2 mol/l (2 N) in ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
87904.180EA 52.4 EUR
87904.180 87904.180_DP
Potassio idrossido 2 mol/l (2 N) in ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Potassio idrossido
Informazioni per l'ordine: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Informazioni per l'ordine: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806