Stampa…
Potassio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) ethanol_10 Reag. Ph. Eur. 1070302
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
87905.290EA 86.6 EUR
87905.290 VWRC87905.290DP
Potassio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) ethanol_10 Reag. Ph. Eur. 1070302
Potassio idrossido
Informazioni per l'ordine: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
Merck Index: 12,07806