Dimethoxy(diphenyl)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dimethoxydiphenylsilane, Diphenyldimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 6843-66-9
Molecular Formula: C14H16O2Si
Formula Weight: 244.37
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 160-162°/15mm
Beilstein Reference: 2940458
MDL No.: MFCD00025690
Formula:
C₁₄H₁₆O₂Si Peso molecolare: 244,37 g/mol Punto di ebollizione: 160…162 °C (15 mmHg) Densità: 1,079 Flash Pt: 121 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025690 CAS Number: 6843-66-9 EINECS: 229-929-1 |