Stampa…
Dimethoxy(dimethyl)silane 95+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
351530010 351531000
351530010.EA 210 EUR
351530010. 351531000.
Dimethoxy(dimethyl)silane 95+%, AcroSeal®
Dimethoxy(dimethyl)silane
Formula: C₄H₁₂O₂Si
Punto di ebollizione: 81…82 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,865 g/cm³
Flash Pt: –8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025691
CAS Number: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %