Dimethoxy(dimethyl)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1112-39-6
Molecular Formula: C4H12O2Si
Formula Weight: 120.22
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 1733694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00025691
Formula:
C₄H₁₂O₂Si Punto di ebollizione: 81…82 °C Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,867 Flash Pt: –8 °C (17 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025691 CAS Number: 1112-39-6 EINECS: 214-189-4 ADR: 3,II |