Diethoxy(diphenyl)silane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2553-19-7
Molecular Formula: C16H20O2Si
Formula Weight: 272.42
Flash Point: 175°(347°F)
Refractive Index: 1.5255
Boiling Point: 166-168°/15mm
Beilstein Reference: 2281302
MDL No.: MFCD00015126
Formula:
C₁₆H₂₀O₂Si Punto di ebollizione: 166…168 °C (15 mmHg) Densità: 1,033 Flash Pt: 175 °C (347 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015126 CAS Number: 2553-19-7 EINECS: 219-860-5 |