Diethoxy(dimethyl)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 78-62-6
Molecular Formula: C6H16O2Si
Formula Weight: 148.28
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3820
Odour: Mild
Melting Point: -70°
Boiling Point: 111-113°
Beilstein Reference: 1736110
UN No.: 2380
MDL No.: MFCD00009068
Formula:
C₆H₁₆O₂Si Punto di ebollizione: 111…113 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,865 Flash Pt: 11 °C (52 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009068 CAS Number: 78-62-6 EINECS: 201-127-6 UN: 2380 ADR: 3,II |