Stampa…
Diethoxy(dimethyl)silane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimethyldiethoxysilane
174635000 174631000
ACRO174635000EA 135 EUR
ACRO174635000 ACRO174631000
Diethoxy(dimethyl)silane 97%
Diethoxy(dimethyl)silane
Formula: C₆H₁₆O₂Si
Peso molecolare: 148,28 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009068
CAS Number: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %