Stampa…
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
305080050 305080250
ACRO305080050EA 119 EUR
ACRO305080050 ACRO305080250
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formula: C₈H₁₀O₄
Peso molecolare: 170,16 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C (,1 mmHg)
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001333
CAS Number: 5231-87-8
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %