3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5231-87-8
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 95 °C (0,1 mmHg) Densità: 1,162 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00001333 CAS Number: 5231-87-8 |