Stampa…
Coomassie® Blu brillante R-250
Fornitore: PanReac AppliChem
A1092.0025 A1092.0100
A1092.0025EA 51.3 EUR
A1092.0025 A1092.0100
Coomassie® Blu brillante R-250
Coomassie® Blu brillante R-250
Formula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Punto di fusione: 174…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041762
CAS Number: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5