Coomassie Blu brillante G-250, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
M140-10GEA
81.6
EUR
M140-10G
M140-25G
Coomassie Blu brillante G-250, per proteomica
Coomassie Blu brillante G-250
Formula:
C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂ Densità: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078482 CAS Number: 6104-58-1 EINECS: 228-058-4 |
Em (595nm, Acqua) | >36300 |
Proteasi | Assente |
Colorazione proteica | Conforme |
Apparenza | Polvere cristallina da blu a rossa |