Stampa…
Coomassie Blu brillante G-250, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
191480050 191480250 191481000 191485000
ACRO191480050EA 25.6 EUR
ACRO191480050 ACRO191480250 ACRO191481000 ACRO191485000
Coomassie Blu brillante G-250, puro
Coomassie Blu brillante G-250
Formula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Punto di fusione: >100 °C
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078482
CAS Number: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Visualizza i codici
Appearance Dark blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h)
HPLC ≥80 %
UV Lambda max 608 to 618 nm (in 50:50 IMS:H2O)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.95 to 1.15
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥350 (at lambda max.)