Ammoniaca 7 M in methanol
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H30382.AE
H30382.AU
H30382.AEEA
104
EUR
H30382.AE
H30382.AU
Ammoniaca 7 M in methanol
Ammoniaca
CAS No.: 7664-41-7
Molecular Formula: H3N
Formula Weight: 17.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 14°(57°F)
MDL No.: MFCD00011418
Formula:
NH₃ Peso molecolare: 17,03 g/mol Densità: 0,779 Flash Pt: 14 °C (57 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011418 CAS Number: 7664-41-7 EINECS: 231-635-3 UN: 3286 ADR: 3,II Merck Index: 14,492 |