Stampa…
Ammoniaca 2 M in methanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
368391000 368398000
368391000.EA 96.1 EUR
368391000. 368398000.
Ammoniaca 2 M in methanol, AcroSeal®
Ammoniaca
Formula: NH₃
Densità: 0,787 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011418
CAS Number: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 1992
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.3 %
Strength 1.90 to 2.20 M