Stampa…
Ammoniaca 2 M in methanol
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H27080.AU H27080.AE
H27080.AUEA 269 EUR
H27080.AU H27080.AE
Ammoniaca 2 M in methanol
Ammoniaca
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) MDL No.: MFCD00011418
Formula: NH₃
Peso molecolare: 17,03 g/mol
Densità: 0,787
Flash Pt: 6 °C (43 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011418
CAS Number: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,492