Stampa…
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
A11348.03 A11348.06 A11348.09
A11348.03EA 35.2 EUR
A11348.03 A11348.06 A11348.09
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2766-74-7 Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2 Formula Weight: 217.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 117-120°/14mm Beilstein Reference: 130710 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051667
Formula: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Peso molecolare: 217,1 g/mol
Punto di ebollizione: 117…120 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,623
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00051667
CAS Number: 2766-74-7
EINECS: 700-248-6
UN: 3265
ADR: 8,II