Stampa…
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
A14677.14 A14677.06
A14677.14EA 310 EUR
A14677.14 A14677.06
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 55854-46-1 Molecular Formula: C4H2BrClO2S2 Formula Weight: 261.55 Melting Point: 39-42° Boiling Point: 99-101°/0.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00084909
Formula: C₄H₂BrClO₂S₂
Peso molecolare: 261,55 g/mol
Punto di ebollizione: 99…101 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084909
CAS Number: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II