Stampa…
p-Toluammide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methylbenzamide
A11559.14 A11559.22 A11559.36
A11559.14EA 34.7 EUR
A11559.14 A11559.22 A11559.36
p-Toluammide ≥98%
p-Toluammide
Purity: 98+% CAS No.: 619-55-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 774353
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008002
CAS Number: 619-55-6
EINECS: 210-600-6