Stampa…
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,5-Dibromothiophene-2-sulphonyl chloride
A13384.06 A13384.03 A13384.14
A13384.06EA 128 EUR
A13384.06 A13384.03 A13384.14
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 81606-31-7 Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2 Formula Weight: 340.45 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 162960 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00041439
Formula: C₄HBr₂ClO₂S₂
Peso molecolare: 340,44 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041439
CAS Number: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II