Stampa…
N,N-Dietil-m-toluammide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
114571000 114575000 114570025
ACRO114571000EA 34.4 EUR
ACRO114571000 ACRO114575000 ACRO114570025
N,N-Dietil-m-toluammide 98%
N,N-Dietil-m-toluammide
Formula: C₁₂H₁₇NO
Punto di ebollizione: 111 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: -45 °C
Densità: 0,9955 g/cm³
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009046
CAS Number: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 13,02876
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (25°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA