N,N-Dietil-m-toluammide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 134-62-3
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.27
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 110-112°/1mm
Beilstein Reference: 2046711
Merck Reference: 14,2856
MDL No.: MFCD00009046
Formula:
C₁₂H₁₇NO Punto di ebollizione: 110…112 °C (1 mmHg) Punto di fusione: –45 °C Densità: 0,997 Flash Pt: 145 °C (293 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009046 CAS Number: 134-62-3 EINECS: 205-149-7 Merck Index: 14,2856 |