Stampa…
m-Toluammide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylbenzamide
B24442.14 B24442.22
B24442.14EA 42.5 EUR
B24442.14 B24442.22
m-Toluammide ≥99%
m-Toluammide
Purity: 99% CAS No.: 618-47-3 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 93-96° Beilstein Reference: 1857374
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007990
CAS Number: 618-47-3
EINECS: 210-553-1