Stampa…
Acrilonitrile ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere 40 ppm
A13058.0F A13058.AE A13058.AP
A13058.0FEA 93.5 EUR
A13058.0F A13058.AE A13058.AP
Acrilonitrile ≥99% stabilizzato
Acrilonitrile
Stabilized with ca 40 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99+% CAS No.: 107-13-1 Molecular Formula: C3H3N Formula Weight: 53.06 Flash Point: 0°(32°F) Physical Form: Liquid Density: 0.806 Refractive Index: 1.3910 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -84° Boiling Point: 77-78° Beilstein Reference: 605310 Merck Reference: 14,131 UN No.: 1093 MDL No.: MFCD00001927
Formula: C₃H₃N
Punto di ebollizione: 77…78 °C
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,806
Flash Pt: 0 °C (32 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001927
CAS Number: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 14,131