Acrilonitrile 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
149630010
149630025
149631000
149630100
ACRO149630010EA
51.3
EUR
ACRO149630010
ACRO149630025
ACRO149631000
ACRO149630100
Acrilonitrile 99+%
Acrilonitrile
Formula:
C₃H₃N Punto di ebollizione: 77,3 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –83,5 °C Densità: 0,8 g/cm³ Flash Pt: –0,2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001927 CAS Number: 107-13-1 EINECS: 203-466-5 UN: 1093 ADR: 3,I Merck Index: 13,00133 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 35 to 45 ppm MEHQ |
Non-volatile matter | ≤100 ppm |
pH | 5.9 to 7.6 (5 % in water) |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Impurity | ≤100 ppm Oxazole |
Acidity (CH3COOH) | ≤20 ppm |
Aldehyde (C2H4O) | ≤50 ppm |
Acetone | ≤100 ppm |
Peroxides | ≤0.2 ppm (as H2O2) |