Stampa…
Piridossina cloroidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12041.14 A12041.22 A12041.36
A12041.14EA 39.2 EUR
A12041.14 A12041.22 A12041.36
Piridossina cloroidrato ≥99%
Piridossina cloroidrato
Purity: 99% CAS No.: 58-56-0 Molecular Formula: C8H11NO3.HCl Formula Weight: 205.64 Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 3632435 Merck Reference: 14,7982 MDL No.: MFCD00012807
Formula: C₈H₁₂ClNO₃
Punto di fusione: ∼ 206 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012807
CAS Number: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 14,7982