Stampa…
1-Fenilazo-2-naftolo, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Solvent Yellow 14
147060250 147061000
ACRO147060250EA 33.2 EUR
ACRO147060250 ACRO147061000
1-Fenilazo-2-naftolo, puro
1-Fenilazo-2-naftolo
Formula: C₁₆H₁₂N₂O
Punto di ebollizione: 444 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131…133 °C
Densità: 1,119 g/cm³ (151 °C)
MDL Number: MFCD00003911
CAS Number: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
Visualizza i codici
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max at approximately 418 and 476 nm (in ethanol)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥500 (at 476 nm, in ethanol)