Sudan III
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 85-86-9
Molecular Formula: C22H16N4O
Formula Weight: 352.40
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 931185
Merck Reference: 14,8884
MDL No.: MFCD00003905
Formula:
C₂₂H₁₆N₄O Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003905 CAS Number: 85-86-9 EINECS: 201-638-4 Merck Index: 14,8884 |