Sudan IV
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 85-83-6
Molecular Formula: C24H20N4O
Formula Weight: 380.45
Melting Point: ca 185° dec.
Merck Reference: 14,8393
MDL No.: MFCD00003893
Formula:
C₂₄H₂₀N₄O Punto di fusione: ∼ 185 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003893 CAS Number: 85-83-6 EINECS: 201-635-8 Merck Index: 14,8393 |