Stampa…
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
129500050 129505000
ACRO129500050EA 20.2 EUR
ACRO129500050 ACRO129505000
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Formula: C₈H₁₉N
Peso molecolare: 129,25 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 0,805 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
MDL Number: MFCD00008053
CAS Number: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
UN: 2734
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥94 %
Color scale ≤25 APHA