Stampa…
Acido Urico 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
171290250 171291000 171290010
ACRO171290250EA 54.7 EUR
ACRO171290250 ACRO171291000 ACRO171290010
Acido Urico 99+%
Acido Urico
Formula: C₅H₄N₄O₃
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005712
CAS Number: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %