1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
138610250
138611000
138615000
ACRO138610250EA
74.8
EUR
ACRO138610250
ACRO138611000
ACRO138615000
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formula:
C₈H₅F₃O₂S Peso molecolare: 222,19 g/mol Punto di ebollizione: 96…98 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 40…44 °C Flash Pt: 111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005445 CAS Number: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |
Appearance | Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 44 °C |
GC | ≥98.5 % |