1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
Purity: 99%
CAS No.: 326-91-0
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Flash Point: 111°(231°F)
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 168645
MDL No.: MFCD00005445
Formula:
C₈H₅F₃O₂S Peso molecolare: 222,19 g/mol Punto di ebollizione: 96…98 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 41…44 °C Flash Pt: 111 °C (231 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005445 CAS Number: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |