Acido 1-octansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₈H₁₇NaO₃S Punto di fusione: > 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007544 CAS Number: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Hill Formula | C₈H₁₇NaO₃S |
Molar Mass | 216.27 g/mol |
Melting Point |
|
pH Value | 5.5 - 7.5 (100 g/L, H₂O, 20 °C) |
Bulk Density | 345 kg/m³ |
Solubility | (20 °C) soluble |
Storage Class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 36/38 |