Stampa…
Acido 1-eptansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18306.0025 1.18306.0100
1.18306.0025EA 760 EUR
1.18306.0025 1.18306.0100
Acido 1-eptansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Acido 1-eptansolfonico sale sodico
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007543
CAS Number: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Hill Formula C₇H₁₅NaO₃S
Molar Mass 202,24 g/mol
Melting Point 300 °C
pH Value 5,5 - 7,5 (100 g/L, H₂O, 20 °C)
Bulk Density 391 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage Class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering