Stampa…
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18308.0025 1.18308.0100
1.18308.0025EA 776 EUR
1.18308.0025 1.18308.0100
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007527
CAS Number: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Visualizza i codici
Hill Formula C₁₂H₂₅NaO₃S
Molar Mass 272.37 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 330 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering