Stampa…
Chlorphenesin ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17386.14 A17386.22 A17386.36
A17386.14EA 45 EUR
A17386.14 A17386.22 A17386.36
Chlorphenesin ≥99%
Chlorphenesin
Purity: 99% CAS No.: 104-29-0 Molecular Formula: C9H11ClO3 Formula Weight: 202.64 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD00021990
Formula: C₉H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 202.64 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021990
CAS Number: 104-29-0
EINECS: 203-192-6