Rosso Nucleare Fast 94%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
211980010
211980050
ACRO211980010EA
35.3
EUR
ACRO211980010
ACRO211980050
Rosso Nucleare Fast 94%, puro
Rosso Nucleare Fast
Formula:
C₁₄H₈NNaO₇S Peso molecolare: 357,28 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078493 CAS Number: 6409-77-4 EINECS: 229-088-0 Merck Index: 13,06512 |
Appearance | Dark red to bordeaux Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥92 % |