Rosso Nucleare Fast, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Formula:
C₁₄H₈NNaO₇S Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078493 CAS Number: 6409-77-4 EINECS: 229-088-0 Merck Index: 13,06512 |