Stampa…
Sudan orange G, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 23 EUR
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
Sudan orange G, puro
Sudan orange G
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 143…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002275
CAS Number: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Visualizza i codici
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies